2-Nitro-1H-pyrrole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54468-1G OR54468-250MG
APOSOR54468-1GEA 145 EUR
APOSOR54468-1G APOSOR54468-250MG
2-Nitro-1H-pyrrole
2-Nitro-1H-pyrrole
Formel: C₄H₄N₂O₂
Molecular Weight: 112,087 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12923841
CAS-Nummer: 5919-26-6