N-(2-Aminoethyl)biotinamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(2-Aminoethyl)-5-(2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide
OR54472-1G
OR54472-250MG
APOSOR54472-1GEA
333
EUR
APOSOR54472-1G
APOSOR54472-250MG
N-(2-Aminoethyl)biotinamide
N-(2-Aminoethyl)biotinamide
Formel:
C₁₂H₂₂N₄O₂S Molecular Weight: 286.394 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09839905 CAS-Nummer: 1231488-78-0 |