(R)-3-Amino-4-methylpentanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: H-D-β-HoVal-OH
OR54508-1G OR54508-5G
APOSOR54508-1GEA 134 EUR
APOSOR54508-1G APOSOR54508-5G
(R)-3-Amino-4-methylpentanoic acid 95%
(R)-3-Amino-4-methylpentanoic acid
Formel: C₆H₁₃NO₂
Molecular Weight: 131.173 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01076231
CAS-Nummer: 75992-50-6