3-Benzoylphenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(3-Benzoylphenyl)acetic acid, Desmethyl Ketoprofen
OR54519-1G
OR54519-250MG
APOSOR54519-1GEA
314
EUR
APOSOR54519-1G
APOSOR54519-250MG
3-Benzoylphenylacetic acid
3-Benzoylphenylacetic acid
Formel:
C₁₅H₁₂O₃ Molecular Weight: 240.254 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00046549 CAS-Nummer: 22071-22-3 |