5-Bromo-7-methoxyquinoxaline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54563-1G
OR54563-250MG
APOSOR54563-1GEA
638
EUR
APOSOR54563-1G
APOSOR54563-250MG
5-Bromo-7-methoxyquinoxaline
5-Bromo-7-methoxyquinoxaline
Formel:
C₉H₇BrN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30481051 CAS-Nummer: 2149589-64-8 |