2-Chloro-7,8-dihydroquinolin-5(6H)-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR54586-5G
APOSOR54586-5GEA 128 EUR
APOSOR54586-5G
2-Chloro-7,8-dihydroquinolin-5(6H)-one 97%
2-Chloro-7,8-dihydroquinolin-5(6H)-one
Formel: C₉H₈ClNO
Molecular Weight: 181,619 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08692066
CAS-Nummer: 124467-36-3