2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54591-10G OR54591-1G OR54591-5G
APOSOR54591-10GEA 619 EUR
APOSOR54591-10G APOSOR54591-1G APOSOR54591-5G
2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol 95+%
2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol
Formel: C₉H₁₁BrO
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00767180
CAS-Nummer: 7073-69-0