6-Bromobenzofuran
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Bromo-1-benzofuran
OR54601-1G OR54601-5G
APOSOR54601-1GEA 66.7 EUR
APOSOR54601-1G APOSOR54601-5G
6-Bromobenzofuran
6-Bromobenzofuran
Formel: C₈H₅BrO
Molecular Weight: 197,029 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08669477
CAS-Nummer: 128851-73-0