Dimethyl 2-bromoisophthalate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Dimethyl 2-bromobenzene-1,3-dicarboxylate, 2-bromoisophthalic acid methyl ester
OR54603-250MG
OR54603-1G
APOSOR54603-250MGEA
82.9
EUR
APOSOR54603-250MG
APOSOR54603-1G
Dimethyl 2-bromoisophthalate 95+%
Dimethyl 2-bromoisophthalate
Formel:
C₁₀H₉BrO₄ Molecular Weight: 273,08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17169956 CAS-Nummer: 39622-80-5 |