2,4-Dimethyloctane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54625-1G OR54625-250MG
APOSOR54625-1GEA 372 EUR
APOSOR54625-1G APOSOR54625-250MG
2,4-Dimethyloctane
2,4-Dimethyloctane
Formel: C₁₀H₂₂
Molecular Weight: 142.282 g/mol
Siedepunkt: 152…153 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30534470
CAS-Nummer: 4032-94-4
UN: 3295
ADR: 3 III