Methyl 4-aminooxane-4-carboxylate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54638-1G
OR54638-5G
APOSOR54638-1GEA
0
EUR
APOSOR54638-1G
APOSOR54638-5G
Methyl 4-aminooxane-4-carboxylate hydrochloride
Methyl 4-aminooxane-4-carboxylate hydrochloride
Formel:
C₇H₁₃NO₃·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11226845 CAS-Nummer: 199330-66-0 |