Methyl 5-(bromomethyl)-2-methylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR54641-1G OR54641-250MG OR54641-5G
APOSOR54641-1GEA 0 EUR
APOSOR54641-1G APOSOR54641-250MG APOSOR54641-5G
Methyl 5-(bromomethyl)-2-methylbenzoate 95%
Methyl 5-(bromomethyl)-2-methylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₁BrO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28148164
CAS-Nummer: 501362-17-0
UN: 3261
ADR: 8,III