4-Iodo-7-azaindoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54642-1G OR54642-250MG
APOSOR54642-1GEA 0 EUR
APOSOR54642-1G APOSOR54642-250MG
4-Iodo-7-azaindoline 97%
4-Iodo-7-azaindoline
Formel: C₇H₇IN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22548136
CAS-Nummer: 945600-09-9