3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54650-1G OR54650-250MG
APOSOR54650-1GEA 97.3 EUR
APOSOR54650-1G APOSOR54650-250MG
3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148,202 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06802678
CAS-Nummer: 893738-74-4