8-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54671-1G
OR54671-250MG
APOSOR54671-1GEA
1150
EUR
APOSOR54671-1G
APOSOR54671-250MG
8-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
8-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₅BrO₄ Molecular Weight: 269.048 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13187196 CAS-Nummer: 94032-63-0 |