3,7-Dioxabicyclo[4.1.0]heptane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,7-Dioxabicyclo[4.1.0]heptane 95%
OR54673-1G
OR54673-250MG
APOSOR54673-1GEA
111
EUR
APOSOR54673-1G
APOSOR54673-250MG
3,7-Dioxabicyclo[4.1.0]heptane 95%
3,7-Dioxabicyclo[4.1.0]heptane
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100,116 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11226853 CAS-Nummer: 286-22-6 UN: 1993 ADR: 3,III |