2-Chloro-5-nitronicotinonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR54678-1G
OR54678-5G
OR54678-25G
APOSOR54678-1GEA
37.7
EUR
APOSOR54678-1G
APOSOR54678-5G
APOSOR54678-25G
2-Chloro-5-nitronicotinonitrile 97%
2-Chloro-5-nitronicotinonitrile
Formel:
C₆H₂ClN₃O₂ Schmelzpunkt: 121…126 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07345667 CAS-Nummer: 31309-08-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |