4-Bromo-2-iodo-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54694-1G OR54694-250MG
APOSOR54694-1GEA 944 EUR
APOSOR54694-1G APOSOR54694-250MG
4-Bromo-2-iodo-1H-indole
4-Bromo-2-iodo-1H-indole
Formel: C₈H₅BrIN
Molecular Weight: 321.94 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD31915671
CAS-Nummer: 2309465-44-7