3,4-Dimethoxy-2-hydroxyphenacyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR54698-1G OR54698-250MG OR54698-5G
APOSOR54698-1GEA 24.8 EUR
APOSOR54698-1G APOSOR54698-250MG APOSOR54698-5G
3,4-Dimethoxy-2-hydroxyphenacyl bromide
3,4-Dimethoxy-2-hydroxyphenacyl bromide
Formel: C₁₀H₁₁BrO₄
Molecular Weight: 275,096 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD32177107
CAS-Nummer: 18064-92-1
UN: 3262
ADR: 8,III