5-Bromo-3-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54699-1G OR54699-250MG
APOSOR54699-1GEA 259 EUR
APOSOR54699-1G APOSOR54699-250MG
5-Bromo-3-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
5-Bromo-3-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrClO₂
Molecular Weight: 235,462 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00807894
CAS-Nummer: 19652-33-6