5-Bromo-7-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54701-1G
OR54701-250MG
APOSOR54701-1GEA
434
EUR
APOSOR54701-1G
APOSOR54701-250MG
5-Bromo-7-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
5-Bromo-7-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₄BrClO₃ Molecular Weight: 275.483 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07429304 CAS-Nummer: 944692-41-5 |