6-Bromo-8-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54702-100MG OR54702-1G OR54702-250MG
APOSOR54702-100MGEA 116 EUR
APOSOR54702-100MG APOSOR54702-1G APOSOR54702-250MG
6-Bromo-8-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Bromo-8-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₄BrClO₄
Molecular Weight: 303.493 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32177105
CAS-Nummer: 1243538-50-2