2-Amino-N-benzyl-3-methoxypropionamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR54708-1G
OR54708-250MG
OR54708-5G
APOSOR54708-1GEA
143
EUR
APOSOR54708-1G
APOSOR54708-250MG
APOSOR54708-5G
2-Amino-N-benzyl-3-methoxypropionamide
2-Amino-N-benzyl-3-methoxypropionamide
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O₂ Molecular Weight: 208.257 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20486464 CAS-Nummer: 262845-82-9 |