Potassium oxirane-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Oxiranecarboxylic acid potassium salt
OR54835-1G
OR54835-250MG
APOSOR54835-1GEA
400
EUR
APOSOR54835-1G
APOSOR54835-250MG
Potassium oxirane-2-carboxylate
Potassium oxirane-2-carboxylate
Formel:
C₃H₃O₃·K Molecular Weight: 126,152 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD16293376 CAS-Nummer: 51877-54-4 |