(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55011-10G OR55011-1G OR55011-5G
APOSOR55011-10GEA 178 EUR
APOSOR55011-10G APOSOR55011-1G APOSOR55011-5G
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid 97%
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid
Formel: C₄H₉NO₃
Schmelzpunkt: 210…215 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00145257
CAS-Nummer: 32620-11-4