3-Methoxyoxan-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR55049-1G OR55049-5G
APOSOR55049-1GEA 111 EUR
APOSOR55049-1G APOSOR55049-5G
3-Methoxyoxan-4-one
3-Methoxyoxan-4-one
Formel: C₆H₁₀O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09909903
CAS-Nummer: 624734-17-4