3-Bromo-5-(methylsulphonyl)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR55091-250MG
OR55091-1G
APOSOR55091-250MGEA
105
EUR
APOSOR55091-250MG
APOSOR55091-1G
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)aniline 98%
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)aniline
Formel:
C₇H₈BrNO₂S Molecular Weight: 250,113 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17392822 CAS-Nummer: 62606-00-2 |