3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55102-100MG
OR55102-250MG
APOSOR55102-100MGEA
60.9
EUR
APOSOR55102-100MG
APOSOR55102-250MG
3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₈BrNO₃ Molecular Weight: 282,09 g/mol Schmelzpunkt: 216…218 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07376078 CAS-Nummer: 91182-58-0 |