Diethyl 4-iodopyridine-2,6-dicarboxylate 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Iodopyridine-2,6-dicarboxylic acid diethyl ester
OR55111-1G
OR55111-250MG
APOSOR55111-1GEA
382
EUR
APOSOR55111-1G
APOSOR55111-250MG
Diethyl 4-iodopyridine-2,6-dicarboxylate 98+%
Diethyl 4-iodopyridine-2,6-dicarboxylate
Formel:
C₁₁H₁₂INO₄ Molecular Weight: 349,122 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11042539 CAS-Nummer: 120491-90-9 |