(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-2,2'-((5-Amino-1-carboxypentyl)azanediyl)diacetic acid, Nα,Nα-Bis(carboxymethyl)-L-lysine
OR55124-5G
APOSOR55124-5GEA 97.3 EUR
APOSOR55124-5G
(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid 95+%
(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₆
Molecular Weight: 262,26 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00237437
CAS-Nummer: 113231-05-3