Methyl 5-amino-2-bromobenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR55136-1G OR55136-25G OR55136-5G
APOSOR55136-1GEA 26.1 EUR
APOSOR55136-1G APOSOR55136-25G APOSOR55136-5G
Methyl 5-amino-2-bromobenzoate 98%
Methyl 5-amino-2-bromobenzoate
Formel: C₈H₈BrNO₂
Molecular Weight: 230.059 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085568
CAS-Nummer: 6942-37-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III