Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55158-1G OR55158-5G
APOSOR55158-1GEA 34.8 EUR
APOSOR55158-1G APOSOR55158-5G
Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate 99%
Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate
Formel: C₉H₇NO₅
Molecular Weight: 209,156 g/mol
Siedepunkt: 354 °C
Flammpunkt: 173 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD14706049
CAS-Nummer: 138229-59-1