4-Bromo-2-nitrothiophenol, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-2-nitrobenzenethiol
OR55173-1G OR55173-250MG OR55173-100MG
APOSOR55173-1GEA 1050 EUR
APOSOR55173-1G APOSOR55173-250MG APOSOR55173-100MG
4-Bromo-2-nitrothiophenol, technische Qualität
4-Bromo-2-nitrothiophenol
Formel: C₆H₄BrNO₂S
Molecular Weight: 234.07 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD14652161
CAS-Nummer: 76209-02-4