3-Bromo-4-nitrothiophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-4-nitrobenzenethiol
OR55174-1G OR55174-250MG
APOSOR55174-1GEA 480 EUR
APOSOR55174-1G APOSOR55174-250MG
3-Bromo-4-nitrothiophenol
3-Bromo-4-nitrothiophenol
Formel: C₆H₄BrNO₂S
Molecular Weight: 234.07 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD22481215
CAS-Nummer: 1823075-44-0