Ethyl 2-(methylsulphonyl)pyrimidine-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55185-100MG OR55185-1G OR55185-250MG
APOSOR55185-100MGEA 60.9 EUR
APOSOR55185-100MG APOSOR55185-1G APOSOR55185-250MG
Ethyl 2-(methylsulphonyl)pyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl 2-(methylsulphonyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₈H₁₀N₂O₄S
Molecular Weight: 230.241 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07366751
CAS-Nummer: 148550-51-0