4-Chloro-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonyl chloride
OR55187-5G
APOSOR55187-5GEA 190 EUR
APOSOR55187-5G
4-Chloro-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonyl chloride 95%
4-Chloro-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonyl chloride
Formel: C₆H₄Cl₂N₂OS
Molecular Weight: 223,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12545984
CAS-Nummer: 55084-66-7