1,3-Dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55208-1G
OR55208-5G
OR55208-25G
APOSOR55208-1GEA
21.9
EUR
APOSOR55208-1G
APOSOR55208-5G
APOSOR55208-25G
1,3-Dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
1,3-Dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formel:
C₅H₇N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00464263 CAS-Nummer: 3920-38-5 |