3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR55221-1G OR55221-250MG
APOSOR55221-1GEA 261 EUR
APOSOR55221-1G APOSOR55221-250MG
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Formel: C₁₀H₇N₃
Molecular Weight: 169,183 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09860597
CAS-Nummer: 149739-51-5