2,4-Dibromo-5-hydroxybenzaldehyde 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55241-1G OR55241-5G OR55241-25G
APOSOR55241-1GEA 232 EUR
APOSOR55241-1G APOSOR55241-5G APOSOR55241-25G
2,4-Dibromo-5-hydroxybenzaldehyde 99%
2,4-Dibromo-5-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄Br₂O₂
Molecular Weight: 279,913 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08673515
CAS-Nummer: 3111-51-1