2-Chlorodiphenylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-N-phenylaniline
OR55250-1G
OR55250-5G
APOSOR55250-1GEA
132
EUR
APOSOR55250-1G
APOSOR55250-5G
2-Chlorodiphenylamine
2-Chlorodiphenylamine
Formel:
C₁₂H₁₀ClN Molecular Weight: 203,668 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01027199 CAS-Nummer: 1205-40-9 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |