2-Chloro-4-(methylthio)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55260-250MG OR55260-1G
APOSOR55260-250MGEA 174 EUR
APOSOR55260-250MG APOSOR55260-1G
2-Chloro-4-(methylthio)pyridine
2-Chloro-4-(methylthio)pyridine
Formel: C₆H₆ClNS
Molecular Weight: 159,637 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07437890
CAS-Nummer: 71506-83-7