N-Isopropylglycine, N-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Boc-N-Isopropylamino-acetic acid, 2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl-propan-2-ylamino]acetic acid
OR55269-1G OR55269-5G
APOSOR55269-1GEA 180 EUR
APOSOR55269-1G APOSOR55269-5G
N-Isopropylglycine, N-BOC protected
N-Isopropylglycine, N-BOC protected
Formel: C₁₀H₁₉NO₄
Schmelzpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689645
CAS-Nummer: 154509-63-4