2-Bromo-3-methoxybenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55274-250MG OR55274-1G OR55274-5G
APOSOR55274-250MGEA 97.3 EUR
APOSOR55274-250MG APOSOR55274-1G APOSOR55274-5G
2-Bromo-3-methoxybenzonitrile 97%
2-Bromo-3-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₆BrNO
Molecular Weight: 212,043 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09834772
CAS-Nummer: 1261816-95-8