5-Bromo-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
OR55276-250MG
OR55276-1G
OR55276-5G
APOSOR55276-250MGEA
112
EUR
APOSOR55276-250MG
APOSOR55276-1G
APOSOR55276-5G
5-Bromo-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
5-Bromo-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formel:
C₉H₉BrClN Molecular Weight: 246.531 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24129966 CAS-Nummer: 1522580-66-0 |