N-(2-aminoethyl)prop-2-enamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-(2-Aminoethyl)acrylamide hydrochloride, hydrochloride, N-(2-Aminoethyl)prop-2-enamide
OR55289-250MG OR55289-1G
APOSOR55289-250MGEA 174 EUR
APOSOR55289-250MG APOSOR55289-1G
N-(2-aminoethyl)prop-2-enamide hydrochloride
N-(2-aminoethyl)prop-2-enamide hydrochloride
Formel: C₅H₁₀N₂O·ClH
Schmelzpunkt: 120…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18380727
CAS-Nummer: 54641-27-9