(1-Bromopropyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromopropylbenzene
OR55292-1G
OR55292-250MG
APOSOR55292-1GEA
858
EUR
APOSOR55292-1G
APOSOR55292-250MG
(1-Bromopropyl)benzene
(1-Bromopropyl)benzene
Formel:
C₉H₁₁Br Molecular Weight: 199,088 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00055549 CAS-Nummer: 2114-36-5 |