2,4-Dichloro-1,5-naphthyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR55302-100MG OR55302-250MG OR55302-500MG
APOSOR55302-100MGEA 294 EUR
APOSOR55302-100MG APOSOR55302-250MG APOSOR55302-500MG
2,4-Dichloro-1,5-naphthyridine
2,4-Dichloro-1,5-naphthyridine
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 199.037 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12828139
CAS-Nummer: 28252-82-6