3-Methylbenzo[b]furan-2-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55307-250MG OR55307-1G
APOSOR55307-250MGEA 0 EUR
APOSOR55307-250MG APOSOR55307-1G
3-Methylbenzo[b]furan-2-carboxaldehyde
3-Methylbenzo[b]furan-2-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₈O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01459584
CAS-Nummer: 1199-07-1