5-Amino-2,4,6-trichloropyrimidine 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4,6-Trichloropyrimidin-5-amine
OR55310-250MG OR55310-1G
APOSOR55310-250MGEA 125 EUR
APOSOR55310-250MG APOSOR55310-1G
5-Amino-2,4,6-trichloropyrimidine 90%
5-Amino-2,4,6-trichloropyrimidine
Formel: C₄H₂Cl₃N₃
Molecular Weight: 198.438 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08693695
CAS-Nummer: 91322-00-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III