5-Bromo-4-methoxy-2-methylaniline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR55314-250MG OR55314-1G
APOSOR55314-250MGEA 62.5 EUR
APOSOR55314-250MG APOSOR55314-1G
5-Bromo-4-methoxy-2-methylaniline 95+%
5-Bromo-4-methoxy-2-methylaniline
Formel: C₈H₁₀BrNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17392823
CAS-Nummer: 861084-04-0